Få mere at vide
2,4-dinitrofluorbenzen, 98%
Artikelnummer. 10605732 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10605732 100 g Glasflaske 100g
10724041 5 g Glasflaske 5g
10784411 25 g Glasflaske 25g
10145443 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10605732 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1634.35 DKK
    1470.65 DKK / 100g
    Spare 163.70 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-34-8
Molekylær formel C6H3FN2O4
Molekylvægt (g/mol) 186.1
MDL nummer MFCD00007056
InChI nøgle LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
PubChem CID 6264
ChEBI CHEBI:53049
IUPAC navn 1-fluor-2,4-dinitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dinitrofluorobenzene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23 °C til 26 °C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.4800g/mL
Kogepunkt 296 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O2N)2C6H3F
Brydningsindeks 1,5680 til 1,57
Mængde 100 g
Beilstein 05,262
Fieser 01,321; 02,175; 06,233
Merck Index 15,4204
Specifik vægtfylde 1.48
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 400 mg/l (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ether, benzen, propylenglycol og varm alkohol
Formel vægt 186.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid or Low Melting Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dinitrofluorobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.