Få mere at vide
2,4-Dinitrobenzoesyre, 98%
Beskrivelse
2,4-dinitrobenzoesyre blev brugt til den spektrofotometriske bestemmelse af diazepam i rene prøver og i dets farmaceutiske præparater. Den blev anvendt som kromoforprobe til analyse af perfluorerede carboxylsyrer i vand ved kapillarzoneelektroforese. Det kan bruges til at fremstille 2,4-dinitro-benzoylchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4-dinitrobenzoesyre blev brugt til den spektrofotometriske bestemmelse af diazepam i rene prøver og i dets farmaceutiske præparater. Den blev anvendt som kromoforprobe til analyse af perfluorerede carboxylsyrer i vand ved kapillarzoneelektroforese. Det kan bruges til at fremstille 2,4-dinitro-benzoylchlorid.
Opløselighed
Opløseligt i dioxan 50 mg/ml.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dinitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 178 °C til 184 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 658650 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dioxan 50 mg/ml. |
| Formel vægt | 212.12 |
| Procent renhed | 98% |