Få mere at vide
2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt, 97%
Artikelnummer. p-7024187
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11428407
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18493.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 885-62-1 | C6H3N2NaO7S | 270.15 g/mol
2,4-dinitrobenzensulfonsyre-natriumsalt anvendes i syntesen af aromatiske dimethylen-spacer-indsatte cyclodextrinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-dinitrobenzensulfonsyrenatriumsalt anvendes til syntese af aromatiske dimethylen
-spacer-indsatte cyclodextrinderivater.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885-62-1
Molekylær formel C6H3N2NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 270.15
MDL nummer MFCD00007471,MFCD10567393
InChI nøgle GSBYVRKLPCSLNV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2,4-dinitrobenzenesulfonate hydrate, acmc-209quh, sodium dnbs hydrate, 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 70700115
IUPAC navn natrium;2,4-dinitrobenzensulfonat;hydrat
SMIL [Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt
Mængde 5 g
Beilstein 6676807
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 270.15
Procent renhed 97%