Få mere at vide
2,4-Dinitrobenzensulfonsyre natriumsalt, 97%
Artikelnummer. 11438407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438407 25 g 25g
11428407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18493.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 885-62-1 | C6H3N2NaO7S | 270,15 g/mol
2,4-dinitrobenzensulfonsyre-natriumsalt anvendes i syntesen af aromatiske dimethylen-spacer-indsatte cyclodextrinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-dinitrobenzensulfonsyrenatriumsalt anvendes til syntese af aromatiske dimethylen
-spacer-indsatte cyclodextrinderivater.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885-62-1
Molekylær formel C6H3N2NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 270.15
MDL nummer MFCD00007471,MFCD10567393
InChI nøgle GSBYVRKLPCSLNV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2,4-dinitrobenzenesulfonate hydrate, acmc-209quh, sodium dnbs hydrate, 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 70700115
IUPAC navn natrium;2,4-dinitrobenzensulfonat;hydrat
SMIL [Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt
Mængde 25 g
Beilstein 6676807
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Formel vægt 270.15
Procent renhed 97%