Få mere at vide
2,4-dinitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022598
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11452807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15452.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 528-75-6 | C7H4N2O5 | 196.118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-75-6
Molekylær formel C7H4N2O5
Molekylvægt (g/mol) 196.118
MDL nummer MFCD00013376
InChI nøgle ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dinitro, unii-zac919yu3z, ccris 2684, zac919yu3z, pubchem8223, benzaldehyde,4-dinitro, 2,4-dinitro-benzaldehyde, acmc-209l2f, 3-07-00-00923 beilstein handbook reference, ksc490k9l
PubChem CID 68250
IUPAC navn 2,4-dinitrobenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 65°C to 68°C
Kogepunkt 190°C (10 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1878706
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,3272
Formel vægt 196.12
Procent renhed 98%