Få mere at vide
2,4-Dinitrobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11472807
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472807 25 g 25g
11452807 1 g 1g
11462807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15452.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 528-75-6 | C7H4N2O5 | 196,118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-75-6
Molekylær formel C7H4N2O5
Molekylvægt (g/mol) 196.118
MDL nummer MFCD00013376
InChI nøgle ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dinitro, unii-zac919yu3z, ccris 2684, zac919yu3z, pubchem8223, benzaldehyde,4-dinitro, 2,4-dinitro-benzaldehyde, acmc-209l2f, 3-07-00-00923 beilstein handbook reference, ksc490k9l
PubChem CID 68250
IUPAC navn 2,4-dinitrobenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 65 °C til 68 °C
Kogepunkt 190 °C (10 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1878706
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,3272
Formel vægt 196.12
Procent renhed 98%