Få mere at vide
2,4-Dinitroaniline, 99%
Artikelnummer. p-120364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10486910
Brand: Thermo Scientific Acros 116930050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 97-02-9 | C6H5N3O4 | 183.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-02-9
Molekylær formel C6H5N3O4
Molekylvægt (g/mol) 183.12
MDL nummer MFCD00007151
InChI nøgle LXQOQPGNCGEELI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dinitro, 1-amino-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitroanilin, 2,4-dinitrobenzenamine, 2,4-dinitroanilina, 2,4-dinitraniline, 2,4-dinitrophenylamine, aniline, 2,4-dinitro, 2,4-dinitroaminobenzene, 2,4-nitroaniline
PubChem CID 7321
ChEBI CHEBI:34242
IUPAC navn 2,4-dinitroanilin
SMIL NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dinitroaniline
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 177°C to 180°C
Farve Brun-Gul eller Grøn-Gul til Gul
Flammepunkt 224°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O2N)2C6H3NH2
Mængde 5 g
Beilstein 12,747
Merck Index 15,3296
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.06g/L (20 c). Other solubilities: 0.7% ethanol (21 c),soluble in diethyl ether
Formel vægt 183.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dinitroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.