missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Dinitroaniline, 99% (dry wt.), cont. up to 15% water

Artikelnummer. 11434537
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 11434537

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21080.36

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

CAS: 97-02-9 | C6H5N3O4 | 183.12 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 97-02-9
Molekylær formel C6H5N3O4
Molekylvægt (g/mol) 183.12
MDL nummer MFCD00007151
InChI nøgle LXQOQPGNCGEELI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dinitro, 1-amino-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitroanilin, 2,4-dinitrobenzenamine, 2,4-dinitroanilina, 2,4-dinitraniline, 2,4-dinitrophenylamine, aniline, 2,4-dinitro, 2,4-dinitroaminobenzene, 2,4-nitroaniline
PubChem CID 7321
ChEBI CHEBI:34242
IUPAC navn 2,4-dinitroanilin
SMIL NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitroaniline
Smeltepunkt 176°C to 180°C
Tæthed 1.61
Flammepunkt 224°C (435°F)
Assay Procent Noter (tørvægt), forts. op til 15 % vand
Mængde 500 g
FN nummer UN1596
Beilstein 982999
Merck Index 14,3270
Formel vægt 183.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.