Få mere at vide
2,4-Dinitroaniline, 99% (dry wt.), cont. up to 15% water
Artikelnummer. 11424537
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424537 100 g 100g
11434537 500 g 500g
11444537 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21080.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 97-02-9 | C6H5N3O4 | 183.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-02-9
Molekylær formel C6H5N3O4
Molekylvægt (g/mol) 183.12
MDL nummer MFCD00007151
InChI nøgle LXQOQPGNCGEELI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dinitro, 1-amino-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitroanilin, 2,4-dinitrobenzenamine, 2,4-dinitroanilina, 2,4-dinitraniline, 2,4-dinitrophenylamine, aniline, 2,4-dinitro, 2,4-dinitroaminobenzene, 2,4-nitroaniline
PubChem CID 7321
ChEBI CHEBI:34242
IUPAC navn 2,4-dinitroanilin
SMIL NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitroaniline
Smeltepunkt 176°C to 180°C
Tæthed 1.61
Flammepunkt 224°C (435°F)
Assay Procent Noter (tørvægt), forts. op til 15 % vand
Mængde 100 g
FN nummer UN1596
Beilstein 982999
Merck Index 14,3270
Formel vægt 183.12
Procent renhed 99%