Få mere at vide
2,4-Dinitro-6-(1-methylheptyl)phenol, TRC
Artikelnummer. 30134790
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30134790 25 mg -
30133322 1 mg -
30010897 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49238825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3687-22-7
Molekylær formel C14 H20 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 296.32
Synonym 2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-DNOP, 2,4-Dinitro-6-(1-methylheptyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(1'-methylheptyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)octane, DNOP, Meptyldinocap-phenol
IUPAC navn 2,4-dinitro-6-oktan-2-ylphenol
SMIL CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meptyldinocap-phenol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O5/c1-3-4-5-6-7-10(2)12-8-11(15(18)19)9-13(14(12)17)16(20)21/h8-10,17H,3-7H2,1-2H3
Formel vægt 296.1372