Få mere at vide
2,4-Dimethylstyrene, 97%, stabilized
Artikelnummer. 10499052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10499052 5 g Glasflaske 5g
15234694 25 g Glass bottle 25g
15244694 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10499052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271150050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2234-20-0 | C10H12 | 132.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2234-20-0
Molekylær formel C10H12
Molekylvægt (g/mol) 132.21
MDL nummer MFCD00014937
InChI nøgle OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylstyrene, 4-vinyl-m-xylene, styrene, 2,4-dimethyl, 1,3-dimethyl-4-vinylbenzene, 1-vinyl-2,4-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-ethenylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2,4-dimethyl, unii-543es1o25e, styrene,4-dimethyl, acmc-1cb1s
PubChem CID 16694
IUPAC navn 1-ethenyl-2,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethylstyrene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -64.0°C
Tæthed 0.9060g/mL
Kogepunkt 73.0°C to 74.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H3CH=CH2
Brydningsindeks 1.5410 to 1.5440
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.906
Stabilisator 0.05 % (ca.) t-butylcatechol
Formel vægt 132.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylstyrene, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.