Få mere at vide
2,4-Dimethylphenoxyacetic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334544
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11334544
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01296.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13334-49-1
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00014355
InChI nøgle XRTZHWXWLUGOAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,4-dimethylphenoxy acetic acid, 2,4-dimethylphenoxy acetic acid, 2,4-dimethylphenoxyacetic acid, 2,4-xylyloxyacetic acid, 2-2,4-dimethylphenoxy ethanoic acid, 2,4-dimethylphenoxyaceticacid, akos bbb/200, akos bc-2696, acmc-1btqb, labotest-bb lt00847868
PubChem CID 83354
IUPAC navn 2-(2,4-dimethylphenoxy)acetic acid
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)OCC(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 139°C to 143°C
Mængde 25 g
Beilstein 2263832
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥98%