Få mere at vide
2,4-Dimethylbenzylamine, 98%
Artikelnummer. 10394302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10394302 1 g Glasflaske 1g
10405475 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10394302 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 365530010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-98-4 | C9H14N | 136.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-98-4
Molekylær formel C9H14N
Molekylvægt (g/mol) 136.22
MDL nummer MFCD00025575
InChI nøgle GBSUVYGVEQDZPG-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2,4-dimethylbenzylamine, 2,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethyl, benzylamine, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenemethanamine, omega-amino-psi-cumene, 1-2,4-dimethylphenyl methanamine, omega-amino-1,2,4-trimethylbenzene, rarechem al bw 0350, timtec-bb sbb005795
PubChem CID 66761
IUPAC navn (2,4-dimethylphenyl)methanamin
SMIL CC1=CC=C(C[NH3+])C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethylbenzylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Kogepunkt 218°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H3CH2NH2
Brydningsindeks 1.5360 to 1.539
Mængde 1 g
Formel vægt 135.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.