Få mere at vide
2,4-Dimethylbenzyl bromide, 98%
Artikelnummer. 10541482 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10541482
Brand: Thermo Scientific Acros 365620010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78831-87-5 | C9H11Br | 199.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethylbenzyl bromide
Navn note 98%
CAS 78831-87-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H11Br
Brydningsindeks 1.5680 to 1.57
MDL nummer MFCD03844740
Mængde 1 g
Beilstein 05, III, 910
Synonym 1-bromomethyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethylbenzyl bromide, benzene,1-bromomethyl-2,4-dimethyl, benzene, 1-bromomethyl-2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2,4-dimethyl-7ci, 9ci
InChI nøgle WGLUZJWOTTXZIC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)CBr)C
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-2,4-dimethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 199.09
PubChem CID 2734604
Formel vægt 199.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylbenzyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.