Få mere at vide
2,4-Dimethylbenzyl alcohol, 90%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10211932 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10211932 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10211932 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182810010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethylbenzyl alcohol
Navn note 90%
CAS 16308-92-2
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H12O
Lineær formel (CH3)2C6H3CH2OH
Brydningsindeks 1.5330 to 1.5370 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00004624
Mængde 1 g
Synonym 2,4-dimethylbenzyl alcohol, 2,4-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-phenyl-methanol, benzyl alcohol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzylalcohol, acmc-20aoca, benzenemethanol,2,4-dimethyl, 2,4-dimethylphenyl methanol #
InChI nøgle QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)CO)C
IUPAC navn (2,4-dimethylphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 136.194
PubChem CID 27809
Formel vægt 136.19
Procent renhed ≥88%
Fysisk form Liquid After Melting