Få mere at vide
2,4-Dimethylbenzaldehyde, 99%
Artikelnummer. 10235690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10235690 5 g Glasflaske 5g
10245690 25 g Glasflaske 25g
10656924 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165790050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15764-16-6 | C9H10O | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15764-16-6
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00003340
InChI nøgle GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl benzaldehyde, 2,4-xylylaldehyde, 2,4-dimethylbenzenecarboxaldehyde, unii-i06yu18h4a, 1-formyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl-benzaldehyde, m-xylylaldehyde, fema no. 3427, 2,4-trimethyl benzaldehyde
PubChem CID 61814
IUPAC navn 2,4-dimethylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethylbenzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -9°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 102.4°C to 103°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H3CHO
Brydningsindeks 1.5482 to 1.5502
Mængde 5 g
Beilstein 07, IV, 706
Specifik vægtfylde 0.96
Formel vægt 134.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske