Få mere at vide
2',4'-Dimethylacetophenone, 95%
Artikelnummer. 11469873
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469873 250 g 250g
11449873 10 g 10g
11459873 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469873 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12992.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-74-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-74-7
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD00003571
InChI nøgle HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone
PubChem CID 6985
IUPAC navn 1-(2,4-dimethylphenyl)ethanon
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4'-Dimethylacetophenone
Tæthed 0.999
Kogepunkt 227°C to 228°C
Flammepunkt 100°C (212°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.535
Mængde 250 g
Beilstein 956772
Formel vægt 148.21
Procent renhed 97%