Få mere at vide
2',4'-Dimethylacetophenone, 95%
Artikelnummer. 11449873
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449873 10 g 10g
11459873 50 g 50g
11469873 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449873 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12992.09
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 89-74-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-74-7
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD00003571
InChI nøgle HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone
PubChem CID 6985
IUPAC navn 1-(2,4-dimethylphenyl)ethanon
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4'-Dimethylacetophenone
Tæthed 0.999
Kogepunkt 227°C to 228°C
Flammepunkt 100°C (212°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.535
Mængde 10 g
Beilstein 956772
Formel vægt 148.21
Procent renhed 97%