Få mere at vide
2,4-dimethyl-3-furaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595460
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10595460 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10422560 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595460 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC65804CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 75002-34-5
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
InChI nøgle MGSAYHDYMMHZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-furaldehyde, 3-furancarbaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde, 2,4-dimethyl-9ci
PubChem CID 21702758
IUPAC navn 2,4-dimethylfuran-3-carbaldehyd
SMIL CC1=COC(=C1C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-dimethyl-3-furaldehyde
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 124.14
Procent renhed 95%