Få mere at vide
2,4-dimethoxypyrimidin-5-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11996561 5 g 5g
11986561 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444930050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936250-17-8
Molekylær formel C12H19BN2O4
Molekylvægt (g/mol) 266.10
MDL nummer MFCD06795654
InChI nøgle RKHZHTLJEUBARP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2,4-dimethoxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2,4-dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2,4-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidine, 2,4-dimethoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2,4-dimethoxypyrimidine-5-boronicacidpinacolester, 2,4-dimethoxyprimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 16218388
IUPAC navn 2,4-dimethoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin
SMIL COC1=NC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C(OC)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 104°C to 109°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 266.11
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.