Få mere at vide
2,4-Dimethoxyphenylacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11323247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323247 5 g 5g
11313247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13784.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6496-89-5 | C10H11O4 | 195.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6496-89-5
Molekylær formel C10H11O4
Molekylvægt (g/mol) 195.20
MDL nummer MFCD00183328
InChI nøgle ZFXFMGARFHRTTO-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 350555
IUPAC navn 2-(2,4-dimethoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC=C(CC([O-])=O)C(OC)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Mængde 5 g
Beilstein 2694132
Synonym 2,4-dimethoxyphenylacetic acid, 2-2,4-dimethoxyphenyl acetic acid, 2,4-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzeneacetic acid, acmc-209nop, ksc497q2d, 2,4-dimethoxyphenylaceticacid, 2, 4-dimethoxyphenylacetic acid
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%