Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzylamin, 98%
Artikelnummer. 11486250
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486250 25 g 25g
11476250 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486250 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27140.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20781-20-8 | C9H13NO2 | 167,208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20781-20-8
Molekylær formel C9H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 167.208
MDL nummer MFCD00052393
InChI nøgle QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 597250
IUPAC navn (2,4-dimethoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxybenzylamine
Tæthed 1.113
Kogepunkt 140 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.549
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
Formel vægt 167.21
Procent renhed 98%