Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzylamin, 98%
Artikelnummer. 10558343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10558343 5 mL Glasflaske 5ml
10012822 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10558343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369950050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20781-20-8 | C9H13NR.2 | 167,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20781-20-8
Molekylær formel C9H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 167.21
MDL nummer MFCD00052393
InChI nøgle QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
PubChem CID 597250
IUPAC navn (2,4-dimethoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethoxybenzylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1130g/mL
Kogepunkt 140°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CH2NH2
Brydningsindeks 1.5480 to 1.55
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.113
Formel vægt 167.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethoxybenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.