Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 10523921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10523921 25 g Glasflaske 25g
10157613 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10523921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170460250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7314-44-5 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7314-44-5
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
MDL nummer MFCD00004614
InChI nøgle RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzyl alcohol, 2,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzylalcohol, 1-hydroxymethyl-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-dimethoxyphenyl methan-1-ol, pubchem7454, acmc-209opp, 2,4-dimethoxy-benzylalcohol, 2,4-dimethoxybenzyl-alcohol
PubChem CID 81750
IUPAC navn (2,4-dimethoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)CO)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37.0°C to 40.0°C
Kogepunkt 177.0°C to 179.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CH2OH
Brydningsindeks 1.5450 to 1.5480
Mængde 25 g
Beilstein 06, I, 550
Formel vægt 168.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof