Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzonitrile, 99%
Artikelnummer. 11400488
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400488 5 g 5g
11410488 25 g 25g
11420488 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24621.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4107-65-7 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4107-65-7
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.176
MDL nummer MFCD00001786
InChI nøgle RYRZSQQELLQCMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxy-benzonitrile, 2,4-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem13105, acmc-1anqc, 2.4-dimethoxybenzonitril, ksc497m9f, 2,4-dimethoxybenzonitrile
PubChem CID 77750
IUPAC navn 2,4-dimethoxybenzonitril
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C#N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxybenzonitrile
Smeltepunkt 92°C to 95°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1950512
Formel vægt 163.18
Procent renhed 99%