Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzoic Acid 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10457870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
25g; Glass bottle
Artikelnummer.
10457870 25g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10457870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethoxybenzoic acid
Navn note 99%
CAS 91-52-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 107°C to 111°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H10O4
Lineær formel (CH3O)2C6H3CO2H
MDL nummer MFCD00002434
Mængde 25 g
Synonym benzoic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy benzoic acid, 2,4-dimethoxybenzoic, pubchem4949, rarechem al bo 0028, 2,4-dimethoxy-benzoicaci, 2,4 dimethoxybenzoic acid, 2.4-dimethoxybenzoic acid, dimethoxybenzoic-2,4 acid
InChI nøgle GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
IUPAC navn 2,4-dimethoxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 182.175
PubChem CID 7052
Formel vægt 182.18
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Powder