Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11417717
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417717 100 g 100g
11407717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16252.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 91-52-1 | C9H10O4 | 182,175 g/mol
Yttrium- og tunge lanthanidkomplekser syntetiseres med 2,4-dimethoxybenzoesyre, og termiske og spektrale egenskaber studeres. I tilfælde af det elektronrige aromatiske system er 2,4-dimethoxybenzoesyre-reduktionen af den mellemliggende HOBt-ester langsom og god.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Yttrium- og tunge lanthanidkomplekser syntetiseres med 2,4-dimethoxybenzoesyre, og termiske og spektrale egenskaber studeres. I tilfælde af det elektronrige aromatiske system er 2,4-dimethoxybenzoesyre-reduktionen af den mellemliggende HOBt-ester langsom og god.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-52-1
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.175
MDL nummer MFCD00002434
InChI nøgle GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy benzoic acid, 2,4-dimethoxybenzoic, pubchem4949, rarechem al bo 0028, 2,4-dimethoxy-benzoicaci, 2,4 dimethoxybenzoic acid, 2.4-dimethoxybenzoic acid, dimethoxybenzoic-2,4 acid
PubChem CID 7052
IUPAC navn 2,4-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 107 °C til 111 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 2210860
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 182.18
Procent renhed 98%