Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzensulfonamid, 96%
Artikelnummer. 15424327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424327 5 g 5g
15414327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31707.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 51770-71-9 | C8H11NO4S | 217,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51770-71-9
Molekylær formel C8H11NO4S
Molekylvægt (g/mol) 217.24
MDL nummer MFCD06147001
InChI nøgle MGHCDRVTMABICG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,2,4-dimethoxy
PubChem CID 6469795
IUPAC navn 2,4-dimethoxybenzensulfonamid
SMIL COC1=CC(OC)=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxybenzenesulfonamide
Smeltepunkt 166 °C til 170 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 217.25
Procent renhed 96%