Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 10396270 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10396270 25 g Glasflaske 25g
10356320 100 g Glasflaske 100g
11914791 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10396270 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 115380250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 613-45-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-45-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
InChI nøgle LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
IUPAC navn 2,4-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 68.0°C to 72.0°C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 165.0°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CHO
Mængde 25 g
Beilstein 08,242
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver