Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11434244
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434244 100 g 100g
11424244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12549.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 613-45-6 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
2,4-Dimethoxybenzaldehyd bruges som et reagens til specifikt at kvantificere phlorotanniner. Det bruges også som en del af hårfarver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-Dimethoxybenzaldehyd bruges som et reagens til specifikt at kvantificere phlorotanniner. Det bruges også som en del af hårfarver.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i chlorofrom.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-45-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00003311
InChI nøgle LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
IUPAC navn 2,4-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 67 °C til 71 °C
Kogepunkt 165 °C (10 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 607989
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i klorofra.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%