Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10116782
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10116782 10 g 10g
10055272 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10116782 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00910EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemical Identifiers
CAS 613-45-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00003311
InChI nøgle LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
IUPAC navn 2,4-dimethoxybenzaldehyde
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel (CH3O)2C6H3CHO
Mængde 10 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%