Få mere at vide
2',4'-Dimethoxyacetophenone, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10291922 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10291922 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10291922 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115330250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 829-20-9
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00008727
InChI nøgle VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2,4-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-dimethoxyphenyl, acetophenone, 2',4'-dimethoxy, peonol methyl ether, 1-acetyl-2,4-dimethoxybenzene, pubchem10582, acmc-209pqs
PubChem CID 70016
IUPAC navn 1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 4'-Dimethoxyacetophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3O)2C6H3COCH3
Mængde 25 g
Beilstein 08, 267
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder