Få mere at vide
2',4'-Dimethoxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11448566
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
11448566 100 g 100g
11438566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11448566 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A15982.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 829-20-9 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 829-20-9
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00008727
InChI nøgle VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2,4-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-dimethoxyphenyl, acetophenone, 2',4'-dimethoxy, peonol methyl ether, 1-acetyl-2,4-dimethoxybenzene, pubchem10582, acmc-209pqs
PubChem CID 70016
IUPAC navn 1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2',4'-Dimethoxyacetophenone
Smeltepunkt 39 °C til 41 °C
Kogepunkt 287 °C til 289 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 180.2
Procent renhed 98%