Få mere at vide
2,4-Dimethoxy-1-nitrobenzene, 97%
Artikelnummer. 11417036
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11417036
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25353.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4920-84-7 | C8H9NO4 | 183.163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4920-84-7
Molekylær formel C8H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 183.163
MDL nummer MFCD00024210
InChI nøgle XXWIYOBCHKCWNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethoxy-4-nitrobenzene, 2,4-dimethoxynitrobenzene, 2,4-dimethoxy-1-nitro-benzene, benzene, 2,4-dimethoxy-1-nitro, 2,4-dimethoxylnitrobenzene, pubchem19759, acmc-209kfc, 2,4dimethoxy-nitrobenzene, 2,4-dimethoxy-nitrobenzene, 2.4-dimethoxy-nitrobenzene
PubChem CID 78633
IUPAC navn 2,4-dimethoxy-1-nitrobenzene
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxy-1-nitrobenzene
Smeltepunkt 75°C to 77°C
Mængde 25 g
Formel vægt 183.16
Procent renhed 97%