Få mere at vide
2',4'-Dihydroxypropiofenon, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',4'-Dihydroxypropiophenone |
| Smeltepunkt | 98 °C til 101 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1238635 |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | 99% |