Få mere at vide
2',4'-Dihydroxypropiophenone, 99%
Artikelnummer. 11441027
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441027 25 g 25g
11451027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23414.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5792-36-9 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5792-36-9
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00002280
InChI nøgle LLBBBYLDTDJMNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dihydroxypropiophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 2,4-dihydroxypropiophenone, 4-propionylresorcinol, 1-propanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, respropiophenone, resorcinol fragment, 9, acmc-209m1c, 2',4'-dihydroxy-propiophenone, 2/',4/'-dihydroxypropiophenone
PubChem CID 79856
IUPAC navn 1-(2,4-dihydroxyphenyl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4'-Dihydroxypropiophenone
Smeltepunkt 98°C to 101°C
Mængde 25 g
Beilstein 1238635
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%