Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxybenzophenone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H |
| Formel vægt | 214.063 |
| Procent renhed | >95% |