Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 131-56-6 |
| Smeltepunkt | 143°C to 146°C |
| Tæthed | 1.32 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | 2,4-(OH)2-C6H3COC6H5 |
| MDL nummer | MFCD00002277 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 2,4-Dihydroxybenzophenone, 2,4-Dihydroxybenzophenone |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Grad | Research |