Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzophenon, 99%
Artikelnummer. 11484784
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484784 2500 g 2500g
11464784 100 g 100g
11474784 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484784 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13749.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 131-56-6 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Nye mordent og disperse azofarvestoffer blev fremstillet ved kobling af forskellige diazoopløsninger af aromatiske aminer med 2,4-dihydroxybenzophenon. De ultraviolette absorberende monomerer blev syntetiseret ved omsætning af 2,4-dihydroxybenzophenon med glycidylacrylat og glycidylmethacrylat. To nye polymeriserbare stabilisatorer, 4-benzoyl-2-(α -piperidino-2-chlorbenzyl)-3-hydroxyphenylacrylat (BPBHA) og tilsvarende methacrylat (BPBHMA) blev syntetiseret og karakteriseret ud fra 2,4-dihydroxybenzophenon. en polymeriserbar UV-stabilisator, 2-hydroxy-4-(3-methacryloxy-2-hydroxylpropoxy)benzophenon (BPMA), blev syntetiseret under anvendelse af 2,4-dihydroxybenzophenon (UV-0) og glycidylmethacrylat (GMA).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nye mordent- og disperse azofarvestoffer blev fremstillet ved kobling af forskellige diazoopløsninger af aromatiske aminer med 2,4-dihydroxybenzophenon. De ultraviolette absorberende monomerer blev syntetiseret ved omsætning af 2,4-dihydroxybenzophenon med glycidylacrylat og glycidylmethacrylat. To nye polymeriserbare stabilisatorer, 4-benzoyl-2-(α -piperidino-2-chlorbenzyl)-3-hydroxyphenylacrylat (BPBHA) og tilsvarende methacrylat (BPBHMA) blev syntetiseret og karakteriseret ud fra 2,4-dihydroxybenzophenon. en polymeriserbar UV-stabilisator, 2-hydroxy-4-(3-methacryloxy-2-hydroxylpropoxy)benzophenon (BPMA), blev syntetiseret under anvendelse af 2,4-dihydroxybenzophenon (UV-0) og glycidylmethacrylat (GMA).
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-56-6
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00002277
InChI nøgle ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxybenzophenone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl methanone, benzophenone-1, benzoresorcinol, resbenzophenone, inhibitor dhbp, uvinul 400, advastab 48, uvistat 12, methanone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl
PubChem CID 8572
ChEBI CHEBI:34240
IUPAC navn (2,4-dihydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydroxybenzophenone
Smeltepunkt 144 °C til 147 °C
Tæthed 1.32
Kogepunkt 194 °C (1 mmHg)
Flammepunkt 125 °C (257 °F)
Mængde 2500 g
Beilstein 1311566
Merck Index 14,1106
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 214.22
Procent renhed 99%