Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11964791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11964791
Brand: Thermo Scientific Acros 173645000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-01-2 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-01-2
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00011686
InChI nøgle IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-resorcylaldehyde, 4-hydroxysalicylaldehyde, 4-formylresorcinol, beta-resorcaldehyde, benzaldehyde, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinaldehyde, beta-resorcylic aldehyde, 2,4-dihydroxybenzenecarbonal, salicylaldehyde, 4-hydroxy, 4-hydroxysalicyladehyde
PubChem CID 7213
ChEBI CHEBI:50198
IUPAC navn 2,4-dihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dihydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 133.0°C to 138.0°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 220.0°C to 228.0°C (22.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 % min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CHO
Mængde 500 g
Beilstein 08,241
Merck Index 15,8277
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,glacial acetic acic
Formel vægt 138.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver