Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10469310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10469310 25 g Glasflaske 25g
10479310 100 g Glasflaske 100g
11964791 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10469310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173640250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 95-01-2 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-01-2
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00011686
InChI nøgle IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-resorcylaldehyde, 4-hydroxysalicylaldehyde, 4-formylresorcinol, beta-resorcaldehyde, benzaldehyde, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinaldehyde, beta-resorcylic aldehyde, 2,4-dihydroxybenzenecarbonal, salicylaldehyde, 4-hydroxy, 4-hydroxysalicyladehyde
PubChem CID 7213
ChEBI CHEBI:50198
IUPAC navn 2,4-dihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dihydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 133,0 °C til 138,0 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 220,0 °C til 228,0 °C (22,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 % min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CHO
Mængde 25 g
Beilstein 08,241
Merck Index 15,8277
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, ether, kloroform og glacial eddikesyre ACIC
Formel vægt 138.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzaldehyde