Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11494080
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494080 500 g 500g
11465293 25 g 25g
11475293 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494080 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12868.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 95-01-2 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
2,4-dihydroxybenzaldehyd anvendes i to-trins syntese af ethyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxycinnamat. Det har en potent antioxidativ og antibakteriel aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-dihydroxybenzaldehyd anvendes i to-trins syntese af ethyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxycinnamat. Det har en potent antioxidativ og antibakteriel aktivitet.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Letopløseligt i alkohol, ethylether, chloroform, iseddikesyre. Uopløseligt i benzen og nedbrydes let under stærk syre stærk alkali.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-01-2
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00011686
InChI nøgle IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-resorcylaldehyde, 4-hydroxysalicylaldehyde, 4-formylresorcinol, beta-resorcaldehyde, benzaldehyde, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinaldehyde, beta-resorcylic aldehyde, 2,4-dihydroxybenzenecarbonal, salicylaldehyde, 4-hydroxy, 4-hydroxysalicyladehyde
PubChem CID 7213
ChEBI CHEBI:50198
IUPAC navn 2,4-dihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 134 °C til 138 °C
Kogepunkt 220 °C (22 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 878548
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,8156
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Opløseligheden i methanol er næsten gennemsigtig. Let opløselig i alkohol, ethylether, kloroform, glaseddikesyre. Uopløselig i benzen og nedbrydes let under stærk syre stærk alkali.
Formel vægt 138.12
Procent renhed 98%