Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
2,4-dihydroxybenzaldehyd anvendes i to-trins syntese af ethyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxycinnamat. Det har en potent antioxidativ og antibakteriel aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4-dihydroxybenzaldehyd anvendes i to-trins syntese af ethyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxycinnamat. Det har en potent antioxidativ og antibakteriel aktivitet.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Letopløseligt i alkohol, ethylether, chloroform, iseddikesyre. Uopløseligt i benzen og nedbrydes let under stærk syre stærk alkali.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 134 °C til 138 °C |
| Kogepunkt | 220 °C (22 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 878548 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Merck Index | 14,8156 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Opløseligheden i methanol er næsten gennemsigtig. Let opløselig i alkohol, ethylether, kloroform, glaseddikesyre. Uopløselig i benzen og nedbrydes let under stærk syre stærk alkali. |
| Formel vægt | 138.12 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzaldehyde