Få mere at vide
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11459766
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459766 25 g 25g
11449766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20272.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 10139-84-1 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
kemoselektiv benzylering af 2,4-dihydroxy-3-methylacetophenon gav 4-benzyloxyderivatet. 4-Ethyl-6-methylresorcinol blev fremstillet ved Clemmensen-reduktion af 4-dihydroxy-3-methylacetophenon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
kemoselektiv benzylering af 2,4-dihydroxy-3-methylacetophenon gav 4-benzyloxyderivatet. 4-Ethyl-6-methylresorcinol blev fremstillet ved Clemmensen-reduktion af 4-dihydroxy-3-methylacetophenon.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10139-84-1
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00010817
InChI nøgle KMTLZBUHQPQFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl ethanone, 2',4'-dihydroxy-3'-methylacetophenone, 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 2,4-dihydroxy-3-methylacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl, acmc-20aocy, 1-acetyl-2,4-dihydroxy-3-methylbenzene, 2 ',4 '-dihydroxy-3 '-methylacetophenone, 1-2,4-dihydroxy-3-methyl-phenyl ethanone, 1-2,4-dihydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 592139
IUPAC navn 1-(2,4-dihydroxy-3-methylphenyl)ethanon
SMIL CC1=C(C=CC(=C1O)C(=O)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone
Smeltepunkt 152 °C til 156 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%