Få mere at vide
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone, 98%
Beskrivelse
kemoselektiv benzylering af 2,4-dihydroxy-3-methylacetophenon gav 4-benzyloxyderivatet. 4-Ethyl-6-methylresorcinol blev fremstillet ved Clemmensen-reduktion af 4-dihydroxy-3-methylacetophenon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
kemoselektiv benzylering af 2,4-dihydroxy-3-methylacetophenon gav 4-benzyloxyderivatet. 4-Ethyl-6-methylresorcinol blev fremstillet ved Clemmensen-reduktion af 4-dihydroxy-3-methylacetophenon.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone |
| Smeltepunkt | 152°C to 156°C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | 98% |