Få mere at vide
2',4'-dihydroxy-2-benzoylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30136566
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136566 10 g
17961745 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45175010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2513-33-9
Molekylær formel C14 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 258.23
Synonym 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Sodium Imp. C (EP)
IUPAC navn 2-(2,4-dihydroxybenzoyl) benzoesyre
SMIL OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
Formel vægt 258.0528
Procent renhed >95%