Få mere at vide
2,4-difluortoluen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479143
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479143 25 g 25g
11469143 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479143 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11667.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-76-6 | C7H6F2 | 128.122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-76-6
Molekylær formel C7H6F2
Molekylvægt (g/mol) 128.122
MDL nummer MFCD00000332
InChI nøgle MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67983
IUPAC navn 2,4-difluor-1-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorotoluene
Tæthed 1.121
Kogepunkt 114°C to 115°C
Flammepunkt 15°C (59°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.449
Mængde 25 g
FN nummer UN2388
Beilstein 1931681
Synonym 2,4-difluorotoluene, difluorotoluene, benzene, 2,4-difluoro-1-methyl, 2,4-difluorotolune, 2, 4-difluorotoluene, 2,4-difluoro methyl benzene, 2,4-difluoro-1-methyl-benzene, 2,4-difluor-1-methylbenzol, pubchem1612, pubchem1613
Formel vægt 128.12
Procent renhed ≥98%