Få mere at vide
2,4-Difluorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10472041 5 g Glass bottle 5g
10368510 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232210050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-76-6
Molekylær formel C7H6F2
Molekylvægt (g/mol) 128.12
MDL nummer MFCD00000332
InChI nøgle MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67983
IUPAC navn 2,4-difluoro-1-methylbenzene
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Difluorotoluene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 114.0°C to 116.0°C
Flammepunkt 13°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3C6H3F2
Brydningsindeks 1.4475 to 1.4495
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.15
Synonym 2,4-difluorotoluene, difluorotoluene, benzene, 2,4-difluoro-1-methyl, 2,4-difluorotolune, 2, 4-difluorotoluene, 2,4-difluoro methyl benzene, 2,4-difluoro-1-methyl-benzene, 2,4-difluor-1-methylbenzol, pubchem1612, pubchem1613
Formel vægt 128.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Difluorotoluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.