Få mere at vide
2,4-Difluorothiobenzamide, 97%
Artikelnummer. 11306829
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11306829
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26758.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 175276-92-3 | C7H5F2NS | 173.181 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175276-92-3
Molekylær formel C7H5F2NS
Molekylvægt (g/mol) 173.181
MDL nummer MFCD00085011
InChI nøgle MOHAZBCWHUCIEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzene-1-carbothioamide, 2,4-difluorothiobenzamide, 2,4-difluorobenzothioamide, acmc-1c1ty, 2,4-difluoro-thiobenzamide, 2,4-difluorobenzene carbothioamide, 2,4-bis fluoranyl benzenecarbothioamide, amino 2,4-difluorophenyl methane-1-thione, benzenecarbothioamide, 2,4-difluoro-9ci
PubChem CID 2781868
IUPAC navn 2,4-difluorobenzenecarbothioamide
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorothiobenzamide
Smeltepunkt 128°C to 132°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 173.18
Procent renhed 97%