Få mere at vide
2',4'-difluorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10033480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10033480 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10033480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 290680100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 4'-Difluoropropiophenone
Navn note 98%
CAS 85068-30-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1930g/mL
Kogepunkt 51.0°C to 52.0°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H8F2O
Brydningsindeks 1.4835 to 1.4855
MDL nummer MFCD00015507
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.193
Synonym 2',4'-difluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl propan-1-one, 2,4-difluoropropiophenone, 1-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-defluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-2.4-difluoro-phenyl-propan-1-one, acmc-209q3o, ksc654a2r
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.,soluble in most common organic solvents
InChI nøgle UZWOADNMVRRYDE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
IUPAC navn 1-(2,4-difluorphenyl)propan-1-on
Molekylvægt (g/mol) 170.16
PubChem CID 123586
Formel vægt 170.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',4'-Difluoropropiophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.